Tricarbonylnitrosylcobalt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
23151.03
23151.06
23151.03EA
575
PLN
23151.03
23151.06
Tricarbonylnitrosylcobalt
Tricarbonylnitrosylcobalt
CAS No.: 14096-82-3
Molecular Formula: C3CoNO4
Formula Weight: 172.97
Physical Form: Liquid
Density: 1.47
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Unpleasant
Melting Point: -1°
Boiling Point: 48.6°(55° dec.)
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00016014
Formuła:
C₃CoNO₄ Temp. Wrzenia: 48,6 °C/ 55 °C (boil./ dec.) Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1,47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016014 Numer CAS: 14096-82-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-945-5 ADR: 3,II |