Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
23142.14
23142.22
23142.14EA
248
PLN
23142.14
23142.22
Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate ≥96%
Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate
Purity: 96%
CAS No.: 26490-63-1
Molecular Formula: Co(BF4)2.xH2O
Formula Weight: 232.54(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00016012
Formuła:
Co(BF₄)₂·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016012 Numer CAS: 26490-63-1 ADR: 8,III |