Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
23126.30
23126.18
23126.30EA
2670
PLN
23126.30
23126.18
Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥90%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Purity: 90+%
CAS No.: 13963-58-1
Molecular Formula: C6CoK3N6
Formula Weight: 332.33
Physical Form: Crystalline
Density: 1.906
Appearance: Pale yellow to pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water and acetic acid solutions. Insoluble in alcohol
MDL No.: MFCD00011391
Formuła:
C₆CoK₃N₆ MW: 332.332 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 1.906 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011391 Numer CAS: 13963-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-742-1 |