Cobalt(II) phosphate octahydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
23111.18
23111.30
23111.18EA
825
PLN
23111.18
23111.30
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Cobalt(II) phosphate octahydrate
CAS No.: 10294-50-5
Molecular Formula: Co3(PO4)2.8H2O
Formula Weight: 510.87 (366.74anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.769
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016028
Formuła:
Co₃(PO₄)₂·8H₂O Gęstość: 2,769 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016028 Numer CAS: 10294-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-655-6 |