Zirconium(IV) Propoxide ≥70% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 23519-77-9
Molecular Formula: Zr[O(CH2)2CH3]4
Formula Weight: 327.56
Flash Point: 28°(83°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.044
Refractive Index: 1.4510
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Hydrolyzes in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00015307
Formuła:
C₁₂H₂₈O₄Zr Gęstość: 1,044 Temp. Zapłonu: 28 °C (83 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015307 Numer CAS: 23519-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 245-711-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |