Mullite
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
22881.22
22881.36
22881.22EA
489
PLN
22881.22
22881.36
Mullite
Mullite
CAS No.: 1302-93-8
Molecular Formula: 3Al2O3.2SiO2 (formula approx.)
Physical Form: -325 Mesh Powder
MDL No.: MFCD00058866
Formuła:
∼3Al₂O₃·2SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058866 Numer CAS: 1302-93-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-113-2 |