Manganese(II) methoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
22563.03
22563.06
22563.03EA
391
PLN
22563.03
22563.06
Manganese(II) methoxide
Manganese(II) methoxide
CAS No.: 7245-20-7
Molecular Formula: C2H6MnO2
Formula Weight: 117.01
Physical Form: Dark powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Soluble in methanol
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00061476
Formuła:
C₂H₆MnO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061476 Numer CAS: 7245-20-7 ADR: 4.1,III |