Sodium metatungstate monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium polytungstate monohydrate, Sodium tungstate (meta) monohydrate, hexa-Sodium tungstate (W12) monohydrate
22534.18
22534.30
22534.56
22534.18EA
672
PLN
22534.18
22534.30
22534.56
Sodium metatungstate monohydrate
Sodium metatungstate monohydrate
CAS No.: 12141-67-2
Molecular Formula: Na6O39W12.H2O
Formula Weight: 2986.13 (2968.12anhy)
Physical Form: Powder
Density: 5.47
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00061466
Formuła:
Na₆O₃₉W₁₂·H₂O MW: 2986.13 g/mol (2968.12 anhy) Gęstość: 5.47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061466 Numer CAS: 12141-67-2 Numer WE (dawny EINECS): 412-770-9 |