n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Approximately 1:1 molar ratio of alkyl & dialkyl forms. Decomposition occurs above 125°
CAS No.: 52933-01-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]2P(O)OH/[CH3(CH2)3O]P(O)(OH)2
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point:
Formuła:
[CH₃(CH₂)₃O]₂P(O)OH/[CH₃(CH₂)₃O]P(O)(OH)₂ Temp. Wrzenia: >124 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 1,123 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013947 Numer CAS: 52933-01-4 ADR: 8,III |