Drukuj
Ammonium tetrathiotungstate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
22373.04 22373.09
22373.04EA 696 PLN
22373.04 22373.09
Ammonium tetrathiotungstate
Ammonium tetrathiotungstate
CAS No.: 13862-78-7 Molecular Formula: (NH4)2WS4 Formula Weight: 348.07 Physical Form: Chunks/Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Like rotten eggs MDL No.: MFCD00061410
Formuła: H₈N₂S₄W
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061410
Numer CAS: 13862-78-7