Cerium(IV) oxide, hydrated
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
21120.18
21120.30
21120.18EA
503
PLN
21120.18
21120.30
Cerium(IV) oxide, hydrated
Cerium(IV) oxide, hydrated
CAS No.: 12014-56-1
Molecular Formula: CeO2.xH2O
Formula Weight: 172.12(anhy)
Physical Form: Lump/Powder
Appearance: Yellow to pale brown
Odour: Odourless
UN No.: UN3262
MDL No.: MFCD00010927
Formuła:
CeO₂.xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010927 Numer CAS: 12014-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-599-7 ADR: 8,III |