Potassium tricyanomethanide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
20702.03
20702.06
20702.03EA
1410
PLN
20702.03
20702.06
Potassium tricyanomethanide
Potassium tricyanomethanide
CAS No.: 34171-69-2
Molecular Formula: C4KN3
Formula Weight: 129.16
Physical Form: Crystalline
Appearance: Off-white
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00058850
Formuła:
C₄KN₃ MW: 129.163 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058850 Numer CAS: 34171-69-2 ADR: 6.1 II |