1-Cyclohexene-1-acetic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Cyclohexenylacetic acid
19462.03
19462.06
19462.14
19462.03EA
320
PLN
19462.03
19462.06
19462.14
1-Cyclohexene-1-acetic acid
1-Cyclohexene-1-acetic acid
CAS No.: 18294-87-6
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Physical Form: Liquid/low melting solid
Density: 1.04
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 33°
Boiling Point: 140-142°/25mm
MDL No.: MFCD00015482
Formuła:
C₈H₁₂O₂ MW: 140.182 g/mol Temp. Wrzenia: 140…142 °C (25 mmHg) Gęstość: 1.04 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015482 Numer CAS: 18294-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-172-1 |