Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
18829.03
18829.MD
18829.03EA
1770
PLN
18829.03
18829.MD
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
CAS No.: 16456-81-8
Molecular Formula: C44H28ClFeN4
Formula Weight: 704.04
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00012152
Formuła:
C₄₄H₂₈ClFeN₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012152 Numer CAS: 16456-81-8 |