Drukuj
Zinc trifluoroacetate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
18686.14 18686.22
18686.14EA 771 PLN
18686.14 18686.22
Zinc trifluoroacetate hydrate
Zinc trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 207801-31-8 Molecular Formula: Zn(OOCCF3)2.xH2O Formula Weight: 291.40(anhy) Physical Form: Powder/chunks Sensitivity: Hygroscopic UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00061595
Formuła: C₄H₂F₆O₅Zn
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061595
Numer CAS: 207801-31-8
ADR: ,