Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
18206.18
18206.30
18206.18EA
1370
PLN
18206.18
18206.30
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
CAS No.: 65567-96-6
Molecular Formula: LiCl.KCl
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.02
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 357°
MDL No.: MFCD00144623
Formuła:
Cl₂KLi MW: 116.938 g/mol Gęstość: 2.02 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144623 Numer CAS: 65567-96-6 |