Gallium tin alloy ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
18161.09
18161.18
18161.09EA
924
PLN
18161.09
18161.18
Gallium tin alloy ≥99.99% (metals basis)
Gallium tin alloy
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:Sn; 92:8 wt%
Physical Form: Liquid
Appearance: Silver
Odour: Odourless
Melting Point: ≈25°
UN No.: UN2803
MDL No.: MFCD00144390
Formuła:
Ga:Sn;92:8% Temp. topnienia: ∼25 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144390 Jednostka: 2803 ADR: 8,III |