Tlenek glinu aktywowany kwaśny Brockmann Grade I 58 angstroms
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11501.A1
11501.A7
11501.30
11501.A1EA
705
PLN
11501.A1
11501.A7
11501.30
Tlenek glinu aktywowany kwaśny Brockmann Grade I 58 angstroms
Aluminium oxide activated acidic
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: -60 Mesh Powder, S.A. 150m2/g
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
MDL No.: MFCD00003424
Suggested for the separation of both inorganic anions and acidic organic molecules such as acidic amino acids, aromatic acids and carboxylic acids
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 14,356 |