Diphenyldithiophosphonic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diphenylphosphinodithioic acid
17758.02
17758.04
17758.09
17758.02EA
416
PLN
17758.02
17758.04
17758.09
Diphenyldithiophosphonic acid
Diphenyldithiophosphonic acid
CAS No.: 1015-38-9
Molecular Formula: (C6H5)2P(S)SH
Formula Weight: 250.31
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00014457
Formuła:
(C₆H₅)₂P(S)SH MW: 250.31 g/mol Temp. topnienia: 55…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014457 Numer CAS: 1015-38-9 |