Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
17686.22
17686.36
17686.22EA
370
PLN
17686.22
17686.36
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Cobalt aluminate
CAS No.: 12672-27-4
Molecular Formula: CoAl2O4 (approximate)
Formula Weight: 176.89
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016016
Formuła:
Al₂Co₂O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016016 Numer CAS: 12672-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 235-762-5 |