Ammonium molybdate (para) hydrat ≥99.999% (metals basis excluding W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium molybdate hydrate
10811.14
10811.06
10811.14EA
1590
PLN
10811.14
10811.06
Ammonium molybdate (para) hydrat ≥99.999% (metals basis excluding W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Ammonium molybdate (para) hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 12027-67-7
Molecular Formula: H24Mo7N6O24.xH2O
Formula Weight: 1163.79(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.498
Appearance: White
Melting Point: ca 190° dec.
Merck Reference: 14,533
MDL No.: MFCD00064633
Formuła:
H₂₄Mo₇N₆O₂₄·xH₂O Gęstość: 2,498 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064633 Numer CAS: 12027-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4 Klasyfikacja Merck : 14,533 |