Iron(III) hydroxide, γ-phase
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
17531.04
17531.09
17531.18
17531.04EA
1210
PLN
17531.04
17531.09
17531.18
Iron(III) hydroxide, γ-phase
Iron(III) hydroxide, gamma-phase
CAS No.: 20344-49-4
Molecular Formula: FeO(OH)
Formula Weight: 88.85
Physical Form: -60 Mesh Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 135° dec.
MDL No.: MFCD00064782
Formuła:
FeO(OH) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064782 Numer CAS: 20344-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 243-746-4 Klasyfikacja Merck : 14,4025 |