Lithium tetrachloropalladate(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
17316.03
17316.06
17316.03EA
2070
PLN
17316.03
17316.06
Lithium tetrachloropalladate(II)
Lithium tetrachloropalladate(II)
CAS No.: 15525-45-8
Molecular Formula: Li2PdCl4
Formula Weight: 262.09
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011082
Formuła:
Cl₄Li₂Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011082 Numer CAS: 15525-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 239-567-6 |