Trimethylolpropane triacrylate stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
16445.22
16445.36
16445.A3
16445.22EA
395
PLN
16445.22
16445.36
16445.A3
Trimethylolpropane triacrylate stabilised
Trimethylolpropane triacrylate
CAS No.: 15625-89-5
Molecular Formula: (CH2=CHCO2CH2)3CCH2CH3
Formula Weight: 296.31
Flash Point: 87°(188°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.10
Refractive Index: 1.4735
Odour: Pungent
Boiling Point:
Formuła:
C₁₅H₂₀O₆ Temp. Wrzenia: >200 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,10 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008628 Numer CAS: 15625-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 239-701-3 |