Copper(II) gluconate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
15325.18
15325.30
15325.A1
15325.18EA
314
PLN
15325.18
15325.30
15325.A1
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
CAS No.: 527-09-3
Molecular Formula: [HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Cu
Formula Weight: 453.85
Physical Form: Powder
Melting Point: 155-157°
MDL No.: MFCD00075297
Formuła:
C₁₂H₂₂CuO₁₄ Temp. topnienia: 155…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075297 Numer CAS: 527-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-408-2 Klasyfikacja Merck : 14,2640 |