Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
15301.18
15301.30
15301.18EA
1240
PLN
15301.18
15301.30
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Neodymium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 38245-38-4
Molecular Formula: Nd2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 468.51(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00150426
Formuła:
Nd₂(CO₃)₃.xH₂O MW: 468.51 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150426 Numer CAS: 38245-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-579-4 |