Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Yttrium(III) hexafluoroacetylacetonate, Yttrium hexafluoroacetylacetonate
14717.03
14717.06
14717.03EA
400
PLN
14717.03
14717.06
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
CAS No.: 18911-76-7
Molecular Formula: C15H3F18O6Y
Formula Weight: 710.10
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD00064764
Formuła:
C₁₅H₃F₁₈O₆Y MW: 710.10 g/mol Temp. topnienia: 166…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064764 Numer CAS: 18911-76-7 |