Lead(II) zirconate 99,7 Metals basis exHf Hf_1
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14682.22
14682.36
14682.22EA
1690
PLN
14682.22
14682.36
Lead(II) zirconate 99,7 Metals basis exHf Hf_1
Lead(II) zirconate
Purity: 99.7%
CAS No.: 12060-01-4
Molecular Formula: PbZrO3
Formula Weight: 346.42
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.0
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00016275
Formuła:
O₃PbZr MW: 346.421 g/mol Gęstość: 7.0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016275 Numer CAS: 12060-01-4 Numer WE (dawny EINECS): 235-039-4 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |