Barium acetylacetonate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14613.14
14613.22
14613.14EA
691
PLN
14613.14
14613.22
Barium acetylacetonate hydrate
Barium acetylacetonate hydrate
CAS No.: 12084-29-6
Molecular Formula: C10H14BaO4.xH2O
Formula Weight: 335.56(anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₄BaO₄·xH₂O Temp. topnienia: >320 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013484 Numer CAS: 12084-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 235-151-3 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III |