Yttrium(III) oxalate nonahydrate 99,9 REO basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14562.18
14562.30
14562.18EA
1040
PLN
14562.18
14562.30
Yttrium(III) oxalate nonahydrate 99,9 REO basis
Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13266-82-5
Molecular Formula: C6O12Y2.9H2O
Formula Weight: 604.01 (441.87anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150502
Formuła:
C₆O₁₂Y₂·9H₂O MW: 604.01 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150502 Numer CAS: 13266-82-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |