Yttrium(III) sulphate octahydrate ≥97% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7446-33-5
Molecular Formula: Y2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 610.11 (465.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Solubility: Water solubility decreases with increasing temperature
MDL No.: MFCD00149946
Formuła:
H₁₆O₂₀S₃Y₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149946 Numer CAS: 7446-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-844-3 Klasyfikacja Merck : 14,10107 |