Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 2172-12-5
Molecular Formula: Y[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 266.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 160°
Boiling Point: 200-210°/1mm subl.
Solubility: Soluble in hexane, THF, toluene
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD00015641
Formuła:
C₉H₂₁O₃Y Temp. Wrzenia: 200…210 °C (1 mmHg) (subl.) Temp. topnienia: 160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015641 Numer CAS: 2172-12-5 Jednostka: 2925 ADR: 4.1,III |