Telluric acid dihydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99+%
CAS No.: 13451-14-4
Molecular Formula: H2O4Te.2H2O
Formula Weight: 229.64 (193.61anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.158
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 136°
Boiling Point: 160° dec.
UN No.: UN3284
MDL No.: MFCD00150387
Formuła:
H₂O₄Te.2H₂0 Temp. Wrzenia: 160 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 136 °C Gęstość: 3,158 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150387 Numer CAS: 13451-14-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-267-6 ADR: 6.1,III |