Barium zirconate 99 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14028.A1
14028.30
14028.A1EA
1150
PLN
14028.A1
14028.30
Barium zirconate 99 Metals basis
Barium zirconate
Purity: 99%
CAS No.: 12009-21-1
Molecular Formula: BaZrO3
Formula Weight: 276.53
Physical Form: 1-2 Micron Powder
Density: 5.52
Odour: Odourless
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00014189
Formuła:
BaO₃Zr MW: 276.548 g/mol Temp. topnienia: 2500 °C Gęstość: 5.52 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014189 Numer CAS: 12009-21-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-546-8 |