Nickel(II) formate dihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13801.22
13801.36
13801.A3
13801.22EA
380
PLN
13801.22
13801.36
13801.A3
Nickel(II) formate dihydrate
Nickel(II) formate dihydrate
CAS No.: 15694-70-9
Molecular Formula: Ni(HCO2)2.2H2O
Formula Weight: 184.77 (148.74anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.15
Melting Point: 130-140° -2H2O
Solubility: In the range 180-200° decomposes to Ni, CO, CO2, H2, H2O, CH4. Partially soluble in water
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00153034
Applications: Nickel catalyst preparations
Formuła:
Ni(HCO₂)₂·2H₂O MW: 184.77 g/mol (148.74 anhy) Temp. topnienia: 130…140 °C (-2H₂O) Gęstość: 2.15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153034 Numer CAS: 15694-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-101-0 ADR: 9 III |