Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13209.04
13209.06
13209.09
13209.04EA
1490
PLN
13209.04
13209.06
13209.09
Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 181266-82-0
Molecular Formula: C15H21EuO6.xH2O
Formula Weight: 449.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 140° dec.
MDL No.: MFCD00192170
Formuła:
C₁₅H₂₁EuO₆·xH₂O MW: 449.29 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 140 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192170 Numer CAS: 181266-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-185-7 |