Drukuj
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13199.04 13199.09
13199.04EA 1230 PLN
13199.04 13199.09
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Holmium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14589-33-4 Molecular Formula: C15H21HoO6 Formula Weight: 462.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050176
Formuła: C₁₅H₂₁HoO₆
MW: 462.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050176
Numer CAS: 14589-33-4