Drukuj
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13177.14 13177.22
13177.14EA 562 PLN
13177.14 13177.22
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 38245-37-3 Molecular Formula: Sm2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 480.73(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 500° dec. MDL No.: MFCD00150444
Formuła: Sm₂(CO₃)₃·xH₂O
MW: 480.73 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: >500 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150444
Numer CAS: 38245-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-581-5