Yttrium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13157.14
13157.22
13157.14EA
1200
PLN
13157.14
13157.22
Yttrium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Yttrium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 38245-39-5
Molecular Formula: Y2(CO3)3.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 357.84(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00149943
Formuła:
Y₂(CO₃)₃·xH₂O MW: 357.84 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149943 Numer CAS: 38245-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-119-4 Klasyfikacja Merck : 14,10107 |