Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13137.18
13137.30
13137.18EA
1420
PLN
13137.18
13137.30
Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (metals basis)
Iron(II) titanium oxide
Purity: 99.8+%
CAS No.: 12022-71-8
Molecular Formula: FeTiO3
Formula Weight: 151.75
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064704
Formuła:
FeTiO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064704 Numer CAS: 12022-71-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-667-6 |