Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13133.09
13133.18
13133.09EA
932
PLN
13133.09
13133.18
Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) titanium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-74-5
Molecular Formula: MnTiO3
Formula Weight: 150.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1360°
MDL No.: MFCD00016216
Formuła:
MnTiO₃ Temp. topnienia: 1360 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016216 Numer CAS: 12032-74-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-776-9 |