Zinc orthophosphate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13013.06
13013.14
13013.06EA
729
PLN
13013.06
13013.14
Zinc orthophosphate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Zinc orthophosphate
Purity: 99.995%
CAS No.: 7779-90-0
Molecular Formula: O8P2Zn3
Formula Weight: 386.05
Physical Form: Powder
Density: 3.75
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036282
Formuła:
O₈P₂Zn₃ Gęstość: 3,75 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036282 Numer CAS: 7779-90-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-944-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |