Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12985.14
12985.22
12985.14EA
1460
PLN
12985.14
12985.22
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxalate dihydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 4255-07-6
Molecular Formula: C2O4Zn.2H2O
Formula Weight: 189.42 (153.39anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.28
Appearance: White
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150611
Formuła:
ZnC₂O₄·2H₂O Gęstość: 3,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150611 Numer CAS: 55906-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-934-2 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,10146 |