Yttrium cobalt ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), bryłki, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12952.14
12952.22
12952.14EA
1040
PLN
12952.14
12952.22
Yttrium cobalt ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), bryłki, REacton®
Yttrium cobalt
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MDL No.: MFCD00209676