Drukuj
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ytterbium trinitrate hydrate
12901.09 12901.18
12901.09EA 677 PLN
12901.09 12901.18
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Yb(NO3)3.xH2O Formula Weight: 359.05(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00149883
Formuła: Yb(NO₃)₃·xH₂O
MW: 359.05 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149883
Numer WE (dawny EINECS): 237-384-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,10105