Iron sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Iron pyrite, Iron disulphide
12842.03
12842.09
12842.03EA
463
PLN
12842.03
12842.09
Iron sulphide ≥99.9% (metals basis)
Iron sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12068-85-8
Molecular Formula: FeS2
Formula Weight: 119.98
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.87
Odour: Odourless
Melting Point: 1171°
MDL No.: MFCD00064690
Formuła:
FeS₂ MW: 119.98 g/mol Temp. topnienia: 1171 °C Gęstość: 4.87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064690 Numer CAS: 12068-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-106-8 |