Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12783.02
12783.04
12783.02EA
833
PLN
12783.02
12783.04
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 50525-27-4
Molecular Formula: C30H24Cl2N6Ru.6H2O
Formula Weight: 748.63 (640.54anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red-orange
Melting Point: 63-66°
MDL No.: MFCD00149670
Formuła:
C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru Temp. topnienia: 63…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149670 Numer CAS: 50525-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 238-266-7 |