Drukuj
tlenek glinu 20% in water, colloidal dispersion
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
12733.A1 12733.4Z
12733.A1EA 391 PLN
12733.A1 12733.4Z
tlenek glinu 20% in water, colloidal dispersion
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 0.05 Micron Particles Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Applications: Effective in high temperature refractories as a stable binder
Formuła: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980
Temp. topnienia: 2045
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Klasyfikacja Merck : 13,00355