Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate (≥33% Au) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12664.03
12664.06
12664.03EA
916
PLN
12664.03
12664.06
Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate (≥33% Au) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14323-32-1
Molecular Formula: KAuBr4.2H2O
Formula Weight: 591.72 (555.69anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Weak
Solubility: Soluble in water and alcohol
MDL No.: MFCD00049650
Formuła:
KAuBr₄.2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049650 Numer CAS: 14323-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-268-8 |