chlorek palladu (II) solution (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Palladium dichloride
12623.NB
12623.NH
12623.NBEA
6090
PLN
12623.NB
12623.NH
chlorek palladu (II) solution (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
chlorek palladu (II)
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Liquid
Appearance: Dark brown
Odour: Acidic
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00003558
Formuła:
PdCl₂ MW: 177.33 g/mol Temp. topnienia: 678 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003558 Numer CAS: 7647-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2 Jednostka: 3264 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,07058 |